Merck
486647
Dicarbonyl(pentamethylcyclopentadienyl)molybdenum(V) dimer
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30Mo2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.37
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
188-194 °C (lit.)
SMILES string
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)