Przejdź do
485306
Ammonium-14N2 sulfate solution
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(14NH4)2SO4/H2O soln.
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.13
UNSPSC Code:
12352314
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-984-1
MDL number:
Isotopic purity:
99.99 atom % 14N
Mass shift:
depleted
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
description
15N-depleted
Quality Segment
isotopic purity
99.99 atom % 14N
form
solid
concentration
40 wt. % in H2O
refractive index
n20/D 1.396
density
1.23 g/mL at 25 °C
mass shift
depleted
SMILES string
[14NH3].[14NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+0;
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-ONPSQTMSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
451975A4418A4915
description
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
description
40 wt. % in H2O, 99.99 atom % 14N
description
Molecular Biology, ≥99.0%
description
ACS reagent, ≥99.0%
isotopic purity
99.99 atom % 14N
isotopic purity
99.99 atom % 14N
isotopic purity
-
isotopic purity
-
mass shift
depleted
mass shift
depleted
mass shift
-
mass shift
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
powder
form
powder or crystals
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
40 wt. % in H2O
concentration
-
concentration
-
refractive index
n20/D 1.396
refractive index
n20/D 1.391
refractive index
-
refractive index
-
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)