Pozwól nam pomócQuality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
extent of labeling
1.0-2.0 mmol/g loading
particle size
100-200 mesh
functional group
alcohol
SMILES string
OCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/C10H10.C8H8.C7H8O/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8;8-6-7-4-2-1-3-5-7/h3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-5,8H,6H2
InChI key
OMCHBRGCBUQBNU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyl alcohol, polymer-bound
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?