Przejdź do
484369
Cyclopentadienylhafnium(IV) trichloride
97%
Synonim(y):
Trichloro(η5-2,4-cyclopentadien-1-yl) hafnium
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5Cl3Hf
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.94
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
assay
97%
reaction suitability
core: hafnium, reagent type: catalyst
impurities
5% benzene
mp
125 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Hf](Cl)Cl.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1
InChI
1S/C5H5.3ClH.Hf/c1-2-4-5-3-1;;;;/h1-5H;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
OAEWLULEWYPRGF-UHFFFAOYSA-K
Application
Reactant for synthesis of hafnocene dihalides
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-43-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)