Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H3(CH3)B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.95
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95%
mp
212-217 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(ccc1F)B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
JCIJCHSRVPSOML-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Preparation of lipophilic-tailed monocationic inhibitors of neuronal nitric oxide synthase
- Stereoselective desymmetrizing rhodium-catalyzed allylic arylation
- Solvent free catalytic C-H functionalization reactions
- Homocoupling reactions
- Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck reactions under air
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?