Merck
482293
Tetraammineplatinum(II) nitrate
99.995% trace metals basis, solid
Synonim(y):
Platinum tetraamine dinitrate, Tetraamineplatinum(II) dinitrate, Tetraamminedinitratoplatinum
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[Pt(NH3)4](NO3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
387.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161600
EC Number:
243-929-9
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraammineplatinum(II) nitrate, 99.995% trace metals basis
assay
99.995% trace metals basis
reaction suitability
core: platinum, reagent type: catalyst
mp
262 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.N.N.[Pt++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.4H3N.Pt/c2*2-1(3)4;;;;;/h;;4*1H3;/q2*-1;;;;;+2
InChI key
RBAKORNXYLGSJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Tetraammineplatinum(II) nitrate can be used as a platinum (Pt) precursor to synthesize platinum-based catalysts such as Pt/cerium oxide catalysts and Pt/mesoporous carbon catalysts. It is also used in synthesizing lean NOx trap (LNT) catalysts.
Piktogramy
Exploding Bomb
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. A
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)