Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł 922,50 zł |
Informacje o tej pozycji
922,50 zł
Cena katalogowa1230,00 złZaoszczędź 25%mol wt
average Mn ~24,000
Quality Segment
refractive index
n
viscosity
~1,000 cSt(lit.)
bp
230 °C (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C
SMILES string
C[Si](C)=O
InChI key
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| viscosity ~1,000 cSt(lit.) | viscosity ~500 cSt(lit.) | viscosity ~3 cSt(lit.) | viscosity - |
| refractive index n | refractive index n | refractive index n | refractive index n |
| density 0.971 g/mL at 25 °C | density 0.971 g/mL at 25 °C | density 0.85 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| mol wt average Mn ~24,000 | mol wt average Mn ~17,500 | mol wt average Mn ~390 | mol wt - |
| bp 230 °C (lit.) | bp 230 °C (lit.) | bp >177 °C (lit.) | bp - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(dimethylsiloxane), hydride terminated
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
235.0 °F - closed cup
flash_point_c
112.8 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?