Merck
47974
3-(Fmoc-aminomethyl)benzoic acid
≥98.0%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H19NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.40
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
6825025
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0%
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cccc(CNC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)c1
InChI
1S/C23H19NO4/c25-22(26)16-7-5-6-15(12-16)13-24-23(27)28-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21H,13-14H2,(H,24,27)(H,25,26)
InChI key
VODSFAVGEJUBHO-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)