Przejdź do
478563
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
Nc1nc(Cl)c2ncn(CC(O)=O)c2n1
InChI
1S/C7H6ClN5O2/c8-5-4-6(12-7(9)11-5)13(2-10-4)1-3(14)15/h2H,1H2,(H,14,15)(H2,9,11,12)
InChI key
LRZBBTTUKFVUMZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid is a purine derivative.
Application
2-Amino-6-chloro-9H-purine-9-acetic acid may be used as starting material in the synthesis of:
  • 6-decyloxy substituted purine intermediates[1]
  • 6-decylthio substituted purine intermediates[1]
  • 6-decyloxy or 6-decylthio-9-phenylalanine/serine or alanine-substituted purine derivatives[1]
  • 2,6-diaminopurine monomer[2]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)