Merck
478520
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylphenyl isocyanate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
ClC6H3(CH3)NCO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.59
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Próba
97%
mp
36-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1N=C=O