Merck
47804
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Phe(3-CN)-OH
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-3-cyano-D-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H20N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
412.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.26
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (HPLC)
zanieczyszczenia
~15% 2-propanol
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1cccc(c1)C#N)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H20N2O4/c26-14-17-7-5-6-16(12-17)13-23(24(28)29)27-25(30)31-15-22-20-10-3-1-8-18(20)19-9-2-4-11-21(19)22/h1-12,22-23H,13,15H2,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m1/s1
Klucz InChI
CVLOUTPKZUJTGV-HSZRJFAPSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3