Przejdź do zawartości
47767
Fmoc-D-Phe(2-F)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Fmoc-2-fluoro-D-phenylalanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
405.42
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1F)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20FNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI key
ARHOAMSIDCQWEW-JOCHJYFZSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)