Przejdź do
47743
4-Formylphenoxyacetic acid
≥97.0% (T)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-749-3
Beilstein/REAXYS Number:
779885
MDL number:
Assay:
≥97.0% (T)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
mp
193-196 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)COc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C9H8O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-5H,6H2,(H,11,12)
InChI key
OYNIIKHNXNPSAG-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Formylphenoxyacetic acid is a formylphenoxyaliphatic acid that reacts with dimedone to form 1,8-dioxo-octahydroxanthenes. It participates in the synthesis of 4-substituted benzaldehyde derivatives and 4-carboxypheoxyacetic acid.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)