Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H10N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.15
EC Number:
231-813-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
110295
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.512
bp
264-266 °C
density
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)N1CCNCC1
InChI
1S/C5H10N2O/c8-5-7-3-1-6-2-4-7/h5-6H,1-4H2
InChI key
MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Formylpiperazine (FPA), a water soluble alicyclic secondary amine, can be prepared by reacting piperazine with methyl formate. It reacts with benzoylisothiocyanate to form 1-formyl-4-(N-benzoylthiocarbamoyl)piperazine. The conformational analysis of FPA based on its vibrational spectral data has been reported. The kinetics of reaction of p-nitrophenyl acetate with FPA in different organic solvents and ionic liquids has been investigated.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
215.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
102 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?