Merck
477168
(R)-(+)-1,2-Epoxytridecane
97%
Synonim(y):
(R)-(+)-Undecyloxirane
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H26O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.34
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
optical activity
[α]25/D +10°, neat
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-12-14-13/h13H,2-12H2,1H3/t13-/m1/s1
InChI key
ZKAPVLMBPUYKKP-CYBMUJFWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)