Merck
47692
Fmoc-Nle-OH
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonim(y):
(S)-2-(Fmoc-amino)caproic acid, (S)-2-(Fmoc-amino)hexanoic acid, N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-norleucine, Fmoc-L-norleucine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
353.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5305164
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
optical activity
[α]20/D −18±1°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-2-3-12-19(20(23)24)22-21(25)26-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,2-3,12-13H2,1H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI key
VCFCFPNRQDANPN-IBGZPJMESA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)