Przejdź do
476153
Diisobutyl fumarate
98%
Synonim(y):
Diisobutyl fumarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
234,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2O2CCH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.28
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
230-706-6
MDL number:
234,75 zł
Cena katalogowa313,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
249 °C (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C12H20O4/c1-9(2)7-15-11(13)5-6-12(14)16-8-10(3)4/h5-6,9-10H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
InChI key
RSRICHZMFPHXLE-AATRIKPKSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR2118PHR27211667290
description
98%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 500 mg
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
density
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
249 °C (lit.)
bp
192-193 °C (lit.)
bp
-
bp
-
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
mp
8 °C (lit.)
mp
102-106 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diisobutyl fumarate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)