Merck
47555
1-Fmoc-4-piperidone
≥98.0% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.37
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
8857729
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CCN(CC1)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C20H19NO3/c22-14-9-11-21(12-10-14)20(23)24-13-19-17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,19H,9-13H2
InChI key
AMWDMRLGMSQZTK-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Fmoc-4-piperidone, also referred as (9H-fluoren-9-yl)methyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate, is a piperidone derivative.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)