Merck
475416
Glycerol, polymer-bound
extent of labeling: 1-2 mmol/g glycerol loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Polymer support is polystyrene
form
solid
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
extent of labeling
1-2 mmol/g glycerol loading
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)CO[*]
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)