Przejdź do
475394
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H13BrO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
assay
96%
contains
~1% K2CO3 as stabilizer
refractive index
n20/D 1.482 (lit.)
bp
62-64 °C/0.4 mmHg (lit.)
density
1.384 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ether
SMILES string
BrCCOC1CCCCO1
InChI
1S/C7H13BrO2/c8-4-6-10-7-3-1-2-5-9-7/h7H,1-6H2
InChI key
GCUOLJOTJRUDIZ-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran is an organic building block. It has been synthesized by employing 2-bromoethanol as a starting reagent.
Application
2-(2-Bromoethoxy)tetrahydro-2H-pyran may be used in the synthesis of:
  • 4-(2-chloroethoxy)benzenesulfonyl chloride
  • estrogen ligands bearing carborane
  • 2-(2-(1,3-di((E)-2-(2-(2-(2-(5-(4-(tert-butoxycarbonyl(methyl)amino)styryl)pyridin-2-yloxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)ethoxy)propan-2-yloxy)ethoxy)-tetrahydro-2H-pyran
Used in preparing 2-hydroxyethyl derivatives of cardiolipin analogs, furan-fused compounds, indoles, and pyrazoles.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
190.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
88 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)