Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 298,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4I2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.90
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-921-1
MDL number:
Assay:
98%
298,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
storage condition
protect from light
mp
34-37 °C (lit.)
functional group
iodo
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Ic1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4I2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI key
SFPQFQUXAJOWNF-UHFFFAOYSA-N
General description
1,3-Diiodobenzene is a halogenated benzene derivative. Its reaction with phenylboronic acid in the presence of CuI, DABCO (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane) and TBAB (n-Bu4NBr) has been analyzed. 1,3-Diiodobenzene undergoes coupling with 2-methylthiophene in the presence of Ir/Ag2CO3 to afford meta-linked isomer of thiophene-benzene-thiophene triad.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 99% | description 98%, contains 100 ppm BHT as stabilizer |
| assay 98% | assay 98% | assay 99% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| mp 34-37 °C (lit.) | mp 27-29 °C (lit.) | mp - | mp −76 °C (lit.) |
| functional group iodo | functional group chloro, iodo | functional group fluoro | functional group - |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?