Merck
475165
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)chromium(II)
96%
Synonim(y):
Decamethylchromocene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cr(C5(CH3)5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.45
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
form
powder or crystals
reaction suitability
core: chromium
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Cr].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Cr/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI key
GEYKKJXGTKHSDI-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)