Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.08
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
79783
Assay:
97%
Aby zapytać o ten produkt 474789, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
optical activity
[α]20/D −15°, neat
optical purity
ee: 98% (GLC)
refractive index
n20/D 1.433 (lit.)
bp
66-67 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.116 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, hydroxyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H6O2/c4-1-3-2-5-3/h3-4H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChI key
CTKINSOISVBQLD-VKHMYHEASA-N
General description
Glycidol or 2,3-epoxy-1-propanol is a highly reactive epoxy derivative, which is generally used as a monomer in the preparation of many polymers like polyesters, polycarbonates, polyurethanes, and polyamides. It is also used in the preparation of detergents, rubbers, perfumes, fabric dyes, varnishes, cosmetics, and paints.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?