Przejdź do
472980
(S)-(−)-3-tert-Butylamino-1,2-propanediol
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
208,00 zł
156,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CNHCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
250-125-1
MDL number:
Assay:
97%
156,00 zł
Cena katalogowa208,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]23/D −30°, c = 2 in 1 M HCl
mp
85-89 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)(C)NC[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO2/c1-7(2,3)8-4-6(10)5-9/h6,8-10H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
InChI key
JWBMVCAZXJMSOX-LURJTMIESA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)