Merck
472964
N-Z-D-serine methyl ester
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
253.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
optical activity
[α]25/D +15°, c = 1 in methanol
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
bp
170 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H15NO5/c1-17-11(15)10(7-14)13-12(16)18-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10,14H,7-8H2,1H3,(H,13,16)/t10-/m1/s1
InChI key
CINAUOAOVQPWIB-SNVBAGLBSA-N
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)