Merck
472883
Tetra-O-acetyl-6,6′-di-O-(tert-butyldimethylsilyl)-D-lactal
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H56O13Si2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
704.95
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
optical activity
[α]20/D −7°, c = 1.1 in chloroform
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1C=CO[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@@H]1OC2O[C@H](CO[Si](C)(C)C(C)(C)C)[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]2OC(C)=O
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)