Merck
472840
3,6-Di-O-benzoyl-D-glucal
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
354.35
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
optical activity
[α]25/D −102°, c = 1 in chloroform
mp
129-134 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H](COC(=O)c1ccccc1)[C@@H](O)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C20H20O8/c21-11-15(22)18(28-20(26)14-9-5-2-6-10-14)17(24)16(23)12-27-19(25)13-7-3-1-4-8-13/h1-11,15-18,22-24H,12H2/t15-,16+,17+,18+/m0/s1
InChI key
FSHBWIUEGPPPIJ-BSDSXHPESA-N
Application
Important building block for both solution- and solid-phase synthesis of oligosaccharides.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)