Merck
471895
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-(1-Aminopropyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(NH2)P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
139.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
aktywność optyczna
[α]20/D +16.5°, c = 2 in 1 M NaOH
mp
265-269 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC[C@@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C3H10NO3P/c1-2-3(4)8(5,6)7/h3H,2,4H2,1H3,(H2,5,6,7)/t3-/m0/s1
Klucz InChI
DELJNDWGTWHHFA-VKHMYHEASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)