Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 373,00 zł 279,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHNHCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1633453
Assay:
70%
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
70%
impurities
30% N-isopropyl-2,2′-iminodiethanol
refractive index
n20/D 1.441 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
density
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
CC(C)NCCO
InChI
1S/C5H13NO/c1-5(2)6-3-4-7/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI key
RILLZYSZSDGYGV-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Isopropylamino)ethanol is a secondary amine. The solubility of CO2 in aqueous solutions of 2-(isopropylamino)ethanol (IPAE) has been evaluated.
Application
2-(Isopropylamino)ethanol may be used in the synthesis of heterocyclic N,O-acetals.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?