Przejdź do
470147
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3OC6H4CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
assay
97%
form
solid
mp
30-33 °C (lit.)
functional group
fluoro, nitrile
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H6F3NO/c10-9(11,12)14-8-3-1-7(2-4-8)5-6-13/h1-4H,5H2
InChI key
LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile is para-trifluoromethoxy substituted phenylacetonitrile.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)