Przejdź do
469998
L-Tyrosinol hydrochloride
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
216,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CH2OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.67
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
216,00 zł
Cena katalogowa288,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
optical activity
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
161-165 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@H](CO)Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c10-8(6-11)5-7-1-3-9(12)4-2-7;/h1-4,8,11-12H,5-6,10H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
PNGCRFWYSRUQTB-QRPNPIFTSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
470058135496T2006
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
161-165 °C (lit.)
mp
161-165 °C (lit.)
mp
158-160 °C (dec.) (lit.)
mp
239 °C (dec.) (lit.)
optical activity
[α]22/D −18°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]22/D +18°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]22/D −1.6°, c = 2 in H2O
optical activity
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
reaction suitability
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)