Przejdź do
469068
1-Bromobenzocyclobutene
95%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
999,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
999,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.59 (lit.)
bp
90 °C/10.5 mmHg (lit.)
density
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
BrC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C8H7Br/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)8/h1-4,8H,5H2
InChI key
AYNXHFRDABNHRX-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Bromobenzocyclobutene is a useful synthon. It has important applications in organometallic methodology. Reaction between cycloheptatriene, bromoform, potassium carbonate and 18-crown-6 at 140°C yields 1-bromobenzocyclobutene.
Application
1-Bromobenzocyclobutene may be used in the synthesis of following compounds:
  • five-membered zirconacycles
  • benzocyclobutenol and benzocyclobutenone
  • 2,3-dimethoxyprotoberberinium bromide, via reaction with 3,4-dihydro-6,7-dimethoxyisoquinoline
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
762121164410
description
95%
description
96%
description
97%
assay
95%
assay
96%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.470 g/mL at 25 °C
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
90 °C/10.5 mmHg (lit.)
bp
-
bp
150 °C/748 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.59 (lit.)
refractive index
n20/D 1.589
refractive index
n20/D 1.541 (lit.)
functional group
bromo
functional group
bromo
functional group
-
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)