Merck
468428
4-Chloro-1,2-difluorobenzene
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClC6H3F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.54
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
refractive index
n20/D 1.475 (lit.)
bp
126 °C (lit.)
density
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Fc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C6H3ClF2/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChI key
OPQMRQYYRSTBME-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Chloro-1,2-difluorobenzene is a halogenated benzene derivative. Its proton shielding has been computed using ab initio methods.
Application
4-Chloro-1,2-difluorobenzene may be used in the preparation of 1-chloro-4,5-difluoro-2-nitrobenzene.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
96.0 °F - closed cup
flash_point_c
35.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
696-02-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)