Przejdź do zawartości
468258
Poly(ethylene glycol) behenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,500, 50 wt. % in methacrylic acid/water, contains 1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)n(CH2)21CH3
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
average Mn ~1,500
Quality Segment
contains
1000 ppm MEHQ as stabilizer, 25% water
concentration
50 wt. % in methacrylic acid/water
refractive index
n20/D 1.431
pH
3-4
viscosity
300 cP(25 °C)(lit.)
bp
95 °C
density
1.06 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCO
InChI
1S/C22H46O.C4H6O2.C2H6O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23;1-3(2)4(5)6;3-1-2-4/h23H,2-22H2,1H3;1H2,2H3,(H,5,6);3-4H,1-2H2
InChI key
SLMSBRFCXXTPGD-UHFFFAOYSA-N
Application
Copolymerizable surfactant and associative thickener in acrylic latexes.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
150-76-5 + 79-41-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)