Merck
468010
3-Hydroxybenzoic hydrazide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H4CONHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
227-389-1
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
mp
158-161 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-2-1-3-6(10)4-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
InChI key
OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Hydroxybenzoic hydrazide may be used in the following studies:
  • As starting reagent in the preparation of hydrazide intermediates, required for the synthesis of the brevenal analogs.
  • Synthesis of N′-[4-(dimethylamino)benzylidene]-3-hydroxybenzohydrazide.
  • Synthesis of N′-(5-bromo-2-hydroxybenzylidene)-3-hydroxybenzohydrazide.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)