Pozwól nam pomócdescription
inherent viscosity 1.2 dl/g
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
InChI key
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Application
medical device
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?