Przejdź do
466875
Poly(ethylene glycol) (18) tridecyl ether
n=18, tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Synonim(y):
Polyoxyethylene (18) tridecyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
274,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C13H27(OCH2CH2)nOH, n~18
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
274,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
mp
28 °C (lit.)
hydroxyl value
54‑62 mg KOH/g
solubility
water, isopropanol: 1 wt. % at 25 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
SMILES string
O(CCO)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI key
OJDDJQYSKDIXOE-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
466417P2393
description
n=18, tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
description
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
description
mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
solubility
water, isopropanol: 1 wt. % at 25 °C
solubility
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
solubility
-
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
refractive index
n20/D 1.464 (lit.)
refractive index
n20/D 1.461 (lit.)
refractive index
-
mp
28 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
solid
form
-
form
-
hydroxyl value
54‑62 mg KOH/g
hydroxyl value
65.0‑85.0 mg KOH/g
hydroxyl value
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)