Merck
466328
Sigma-Aldrich
Praseodymium(III) iodide
anhydrous, powder, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
PrI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
521.62
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
anhydrous
Próba
≥99.9% trace metals basis
Postać
powder
mp
737 °C (lit.)
gęstość
5.8 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
I[Pr](I)I
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)