Przejdź do zawartości
464384
(S)-(−)-2-Hydroxy-4-(2-methoxyphenyl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane 2-oxide
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17O5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
optical activity
[α]22/D −59°, c = 1 in methanol
mp
194-196 °C (lit.)
functional group
phosphate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccccc1[C@H]2OP(O)(=O)OCC2(C)C
InChI
1S/C12H17O5P/c1-12(2)8-16-18(13,14)17-11(12)9-6-4-5-7-10(9)15-3/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,13,14)/t11-/m1/s1
InChI key
HNFXKRNIAWHFJN-LLVKDONJSA-N
Application
Chiral phosphoric acid used for the resolution of amines, amino acids, and amino alcohols.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)