Przejdź do
463396
Methyl (S)-(+)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
97%
Synonim(y):
Methyl L-pyroglutamate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H9NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
225-567-3
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
optical activity
[α]20/D +10.5°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.486 (lit.)
bp
90 °C/0.3 mmHg (lit.)
density
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C6H9NO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(8)7-4/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1
InChI key
HQGPKMSGXAUKHT-BYPYZUCNSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)