Merck
463035
Methane
electronic grade, ≥99.998%
Synonim(y):
Marsh gas, Methyl hydride
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
16.04
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-812-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718732
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
electronic grade
Quality Segment
vapor density
0.55 (vs air)
assay
≥99.998%
form
gas
autoignition temp.
998 °F
expl. lim.
15 %
impurities
<2 ppm CO, <2 ppm CO2, <3 ppm Water (H2O), <5 ppm Ethane (C2H5), <5 ppm Nitrogen (N2)
bp
−161 °C (lit.)
mp
−183 °C (lit.)
transition temp
critical temperature −82.1 °C
density
0.716 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])([H])[H]
InChI
1S/CH4/h1H4
InChI key
VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Methane is used as a carbon source for the chemical vapor deposition (CVD) of carbide and diamond thin films.
Other Notes
High-purity regulators Z146706and Z512958 are recommended.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methane
Piktogramy
FlameGas cylinder
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Klasa składowania
2A - Gases
Co się dzieje?
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
-306.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-188 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
74-82-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)