Merck
462632
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminoheptane
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4CH(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.22
Beilstein:
1719086
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
aktywność optyczna
[α]20/D +7°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
CCCCC[C@H](C)N
InChI
1S/C7H17N/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6,8H2,1-2H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
VSRBKQFNFZQRBM-ZETCQYMHSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
130.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54.44 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)