Przejdź do
461385
(R)-(+)-β-Methylphenethylamine
99%
Synonim(y):
(R)-2-Phenyl-1-propylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3195646
Assay:
99%
Produkt 461385 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
optical activity
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
density
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, phenyl
SMILES string
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI key
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)