Przejdź do zawartości
460583
Lead(II) bromide
anhydrous, beads, −10 mesh, 99.999%
Synonim(y):
Lead bromide, Lead dibromide, Plumbous bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
PbBr2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.01
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-084-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
assay
99.999%
form
beads
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: lead
particle size
−10 mesh
bp
892 °C (lit.)
mp
371 °C (lit.)
density
6.66 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[PbH2]Br
InChI
1S/2BrH.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
ZASWJUOMEGBQCQ-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lead(II) bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10031-22-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)