Przejdź do zawartości
460109
Bis(2-butoxyethyl) sebacate
technical grade
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[-(CH2)4CO2CH2CH2O(CH2)3CH3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
402.57
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-467-6
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
impurities
10% polyalkyl substitution groups
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
density
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOCCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)OCCOCCCC
Application
Plasticizer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)