Przejdź do
459240
Z-L-Methionine
97%
Synonim(y):
N-Carbobenzyloxy-L-methionine, Z-Met-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.34
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-570-5
Beilstein/REAXYS Number:
2058696
MDL number:
assay
97%
optical activity
[α]25/D −18.5°, c = 2.4 in 95% ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
66-70 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4S/c1-19-8-7-11(12(15)16)14-13(17)18-9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11H,7-9H2,1H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI key
FPKHNNQXKZMOJJ-NSHDSACASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)