Merck
456950
m-Xylylenediamine/acrylonitrile adduct
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H4(CH2NR2)2, R = H or CH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
54.07
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
composition
dicyanoethyl adduct, 65 wt. % , monocyanoethyl adduct, 25 wt. %
refractive index
n20/D 1.542 (lit.)
viscosity
120 cP(25 °C)(lit.)
bp
281 °C (lit.)
solubility
water, ethanol, chloroform and benzene.: soluble
density
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=CC#N.NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C8H12N2.C3H3N/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10;1-2-3-4/h1-4H,5-6,9-10H2;2H,1H2
InChI key
XMEXUJUMKRUUNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor for polyurethanes. Improves chemical resistance and reduces free amines in Mannich-type hardeners for epoxides.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)