Merck
456691
Sigma-Aldrich
Disperse Black 9
Dye content 97 %
Synonim(y):
2,2′-[4-(4-Aminophenylazo)phenylimino]diethanol
About This Item
Wzór liniowy:
H2NC6H4N=NC6H4N(CH2CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.36
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
skład
Dye content, 97%
mp
157-160 °C (lit.)
λmaks.
461 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥20000 at 458-464 nm in H2O
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)N(CCO)CCO
InChI
1S/C16H20N4O2/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-19-15-5-7-16(8-6-15)20(9-11-21)10-12-22/h1-8,21-22H,9-12,17H2
Klucz InChI
NZKTVPCPQIEVQT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)