Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solid
mp
283-286 °C (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]c1c2C(=O)OC(=O)c2c([2H])c3C(=O)OC(=O)c13
InChI
1S/C10H2O6/c11-7-3-1-4-6(10(14)16-8(4)12)2-5(3)9(13)15-7/h1-2H/i1D,2D
InChI key
ANSXAPJVJOKRDJ-QDNHWIQGSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106426-63-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?