Przejdź do
456063
Bromaminic acid sodium salt
Synonim(y):
1-Amino-4-bromo-9,10-dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid sodium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H7BrNNaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.17
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
228-391-5
MDL number:
assay
>83.0% (HPLC)
form
powder or crystals
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Nc1c(cc(Br)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8BrNO5S.Na/c15-8-5-9(22(19,20)21)12(16)11-10(8)13(17)6-3-1-2-4-7(6)14(11)18;/h1-5H,16H2,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
TXMRAEGWZZVGIH-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)